Få mere at vide
Holmiumoxid, 40.000 mg/L i 10% HClO4, 30 ml, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323964
Skift visning
Mængde:
30 ml
Artikelnummer. Mængde
30323964 30 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323964 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREO000031
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 30 ml
Koncentration 40000 mg/L
Certificeringer/compliance ISO 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix 10% perkorsyre