Få mere at vide
Holmium(III)trifluormethansulfonathydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er en vandtolerant Lewis syre, der bruges i Aldol-reaktionen mellem silylenolethere og aldehyder.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Holmium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 612.13 (Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |