Få mere at vide
Holmium(III)perchlorat, 50% w/w aq. opløsning, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456335
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456335 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15456335 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040575.NC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14017-54-0 | Cl3HoO12 | 463.268 g/mol
Holmium(III)perchlorat bruges til at verificere bølgelængdeskalaen for UV/synlige spektrofotometre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) perchlorate
CAS 14017-54-0
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
Molekylær formel Cl3HoO12
MDL nummer MFCD00064643
FN nummer UN3211
Synonym holmium perchlorate, acmc-20akr8, holmium iii perchlorate solution, perchloric acid holmium iii salt, holmium 3+ triperchlorate, perchloric acid,holmium 3+ salt 8ci,9ci
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ho+3]
IUPAC navn holmium(3+);triperchlorat
Molekylvægt (g/mol) 463.268
PubChem CID 14345154
Formel vægt 571.37 (463.28 Anhydrous)
Grad Reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Lugt Odorless
Tæthed 1.57 g/mL