Få mere at vide
Holmium(III)oxid, TRC
Artikelnummer. 30137214
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137214 50 g
30132545 5 g
30012263 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH66963350G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12055-62-8
Molekylær formel Ho2O3
Molekylvægt (g/mol) 377.86
Synonym Holmium oxide (Ho2O3), Diholmium trioxide, Holmia, Holmium oxide, Holmium sesquioxide, Holmium trioxide, Holmium(3+) oxide, Holmium(III) oxide, Nanotek WPC, Holmium(III) oxide, Holmia, Rare earth, Holmium(+3)oxide;
IUPAC navn oxo(oxoholmiooxy)holmium
SMIL O=[Ho]O[Ho]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium oxide
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/2Ho.3O
Formel vægt 377.845