Få mere at vide
Holmium(III) Oxide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Holmium(III) Oxide |
| Smeltepunkt | 2330°C |
| CAS | 12055-62-8 |
| Mængde | 5 g |
| MDL nummer | MFCD00011053 |
| Synonym | Holmium(III) oxide, Holmium(III) oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.86 |
| Grad | Research |