Få mere at vide
Holmium(III)oxid, REacton™, 99,995% (REO)
Beskrivelse
Holmium(III)oxid virker som farvestoffer, der bruges til cubic zirconia og glas, som kalibreringsstandard for optiske spektrofotometre, som specialkatalysator, fosfor og lasermateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Holmium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2360 °C |
| Farve | Beige |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 99,995% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i perkorsyre. |
| Formel vægt | 377.86 |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Beige pulver eller klump |
| Vis mere |