Få mere at vide
Holmium(III)-oxid, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11311009
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311009 10 g 10g
11301009 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011281.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377,86 g/mol
Holmium(III)oxid virker som farvestoffer, der bruges til cubic zirconia og glas, som kalibreringsstandard for optiske spektrofotometre, som specialkatalysator, fosfor og lasermateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12055-62-8
Molekylær formel Ho2O3
Molekylvægt (g/mol) 377.86
MDL nummer MFCD00011053
InChI nøgle OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diholmium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) oxide
Smeltepunkt 2360 °C
Farve Beige
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99,99% (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i perkorsyre.
Formel vægt 377.86
Lugt Lugtfri