Få mere at vide
Holmium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4408104
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11380999
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011280.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Holmium(III)oxid virker som farvestoffer, der bruges til cubic zirconia og glas, som kalibreringsstandard for optiske spektrofotometre, som specialkatalysator, fosfor og lasermateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12055-62-8
Molekylær formel Ho2O3
Molekylvægt (g/mol) 377.86
MDL nummer MFCD00011053
InChI nøgle OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diholmium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) oxide
Smeltepunkt 2360°C
Farve Beige
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in perchloric acids.
Formel vægt 377.86
Lugt Odorless
Udseende Beige powder or lump