Få mere at vide
Holmium(III)-oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11390999
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390999 50 g 50g
11380999 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011280.18
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377,86 g/mol
Holmium(III)oxid virker som farvestoffer, der bruges til cubic zirconia og glas, som kalibreringsstandard for optiske spektrofotometre, som specialkatalysator, fosfor og lasermateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12055-62-8
Molekylær formel Ho2O3
Molekylvægt (g/mol) 377.86
MDL nummer MFCD00011053
InChI nøgle OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diholmium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) oxide
Smeltepunkt 2360 °C
Farve Beige
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i perkorsyre.
Formel vægt 377.86
Lugt Lugtfri
Udseende Beige pulver eller klump
Tæthed 8,36 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.