Få mere at vide
Holmium(III) oxide, 99.9%, (Total Rare Earth Oxides), -325 mesh
Artikelnummer. p-3734785 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10694702
Brand: Thermo Scientific Acros 197140100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12055-62-8
Molekylær formel Ho2O3
Molekylvægt (g/mol) 377.86
MDL nummer MFCD00011053
InChI nøgle OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diholmium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Tekniske data
Kogepunkt 3900.0°C
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) oxide
Smeltepunkt 2330.0°C
Farve Beige til Orange-Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.85% min. (Ho2O3) TREO base
Lineær formel HO2O3
Merck Index 15, 4765
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inorganic acids
Formel vægt 377.85
Procent renhed 99.9%