Få mere at vide
Holmium(III)-oxid, 99,9%, (Samlede sjældne jordoxider), -325 mesh
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 3900,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Holmium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2330,0 °C |
| Farve | Beige til Orange-Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99,85% min. (Ho2O3) TREO base |
| Lineær formel | HO2O3 |
| Merck Index | 15, 4765 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i uorganiske syrer |
| Vis mere |