Få mere at vide
Holmium(III)oxid, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11353448
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353448 10 g 10g
11363448 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036357.09
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12055-62-8
Molekylær formel Ho2O3
Molekylvægt (g/mol) 377.86
MDL nummer MFCD00011053
InChI nøgle OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diholmium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) oxide
Smeltepunkt 2360°C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,4727
Formel vægt 377.86
Procent renhed 99.9%