Få mere at vide
Holmium(III)nitratpentahydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322538
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322538 50 g 50g
11332538 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014588.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14483-18-2 | H10HoN3O14 | 441.017 g/mol
Holmium(III)-nitratpentahydrat bruges til at fremstille holmium-beta-cyclodextrinkompleks ved at reagere med beta-cyclodextrin, som har potentielle farmakologiske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14483-18-2
Molekylær formel H10HoN3O14
Molekylvægt (g/mol) 441.017
MDL nummer MFCD00149737
InChI nøgle BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym holmium nitrate pentahydrate, ho.3no3.5h2o, holmium iii nitrate hydrate, holmium nitrate, holmium nitrate-water 1/3/5, holmium 3+ pentahydrate trinitronate, holmium iii nitrate pentahydrate, holmium 3+ pentahydrate trinitrate, nitric acid,holmium 3+ salt, pentahydrate 8ci,9ci, holmium iii nitrate pentahydrate trace metals basis
PubChem CID 25021754
IUPAC navn holmium(3+);trinitrat;pentahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.[Ho+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) nitrate pentahydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 441.02 (350.94 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic