Få mere at vide
Holmium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11356888
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356888 5 g 5g
11346888 1 g 1g
11366888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013635.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13813-41-7
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-41-7
MDL nummer MFCD00049745
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) iodide
Navn note Ultra dry
Fysisk form Flager
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,4727
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 545.64
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic