Få mere at vide
Holmium(III)fluorid, vandfri, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442107
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442107 10 g 10g
15432107 2 g 2g
15452107 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15442107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045033.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13760-78-6 | F3Ho | 221.93 g/mol
Holmium(III)fluorid, vandfri bruges til at producere de stærkeste kunstigt genererede magnetfelter, nukleare kontrolstave, gulfarvede glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-78-6
Molekylær formel F3Ho
Molekylvægt (g/mol) 221.93
MDL nummer MFCD00016142
InChI nøgle FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn holmium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium (III) fluoride
Smeltepunkt 1143°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 221.93
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.6 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Holmium fluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Holmium fluoride