Få mere at vide
Holmium(III)fluorid, vandfri, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460391
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460391 2 g 2g
11334118 10 g 10g
11324118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460391 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041413.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13760-78-6 | F3Ho | 221.93 g/mol
Til vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-78-6
Molekylær formel F3Ho
Molekylvægt (g/mol) 221.93
MDL nummer MFCD00016142
InChI nøgle FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn holmium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) fluoride
Smeltepunkt 1143°C
Fysisk form Pieces
Mængde 2 g
FN nummer UN3288
Formel vægt 221.93
Procent renhed 99.9%
Emballage Glasflaske
Følsomhed Hygroscopic
Specifik vægtfylde 7.6
Tæthed 7.6