Få mere at vide
Holmium(III)chlorid, ultratør, 99,95% (metalbasis)
Description
Det anvendes hovedsageligt i forskning. Det anvendes i keramik, lasere, nuklear industri og i paramagnetisk industri. Det anvendes også til kalibrering af optiske spektrofotometre.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Ampuleret under argon
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Holmium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 718 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 3.70 g/mL |
| Show More |