Få mere at vide
Holmium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11336358
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11336358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011276.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Holmium(III)chlorid bruges i nukleare kontrolstave, mikrobølger, cubic zirconia, farveglas gult, solid state lasere og magnetiske poler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011051
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 718°C
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,4727
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 271.29 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic