Få mere at vide
Holmium(III)chloridhexahydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350999
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350999 100 g 100g
11346358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011277.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14914-84-2 | Cl3H12HoO6 | 379.37 g/mol
Holmium(III)chloridhexahydrat bruges som laboratoriereagens og bruges også i proteomikforskning, optiske briller, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14914-84-2
Molekylær formel Cl3H12HoO6
Molekylvægt (g/mol) 379.37
MDL nummer MFCD00149739
InChI nøgle BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 16211475
SMIL O.O.O.O.O.O.Cl[Ho](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 718°C
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel HoCl3·6H2O
Merck Index 14,4727
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn trichlorholmiumhexahydrat
Formel vægt 379.38 (271.29 Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic