Få mere at vide
Holmium(III)chloridhexahydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Holmium(III)chloridhexahydrat bruges som laboratoriereagens og bruges også i proteomikforskning, optiske briller, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Holmium(III) chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 718°C |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Lineær formel | HoCl3·6H2O |
| Merck Index | 14,4727 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | trichlorholmium;hexahydrat |
| Formel vægt | 379.38 (271.29 Anhydrous) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Holmium(III) chloride hexahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Holmium(III) chloride hexahydrate