Få mere at vide
Holmium(III)chlorid, vandret, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11393457
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393457 25 g 25g
11383457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018681.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 10138-62-2 | Cl3Ho | 271,28 g/mol
Holmium(III)chlorid har mange anvendelser inden for atomindustrien, laserforskningsapplikationer. Det bruges også til kalibrering af optiske spektrofotometre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10138-62-2
Molekylær formel Cl3Ho
Molekylvægt (g/mol) 271.28
MDL nummer MFCD00011051
InChI nøgle PYOOBRULIYNHJR-UHFFFAOYSA-K
Synonym holmium chloride, holmium trichloride, holmium chloride hocl3, holmium iii chloride, wln: ho n-o3*3, holmium iii chloride, anhydrous, holmium iii chloride, anhydrous, ?hocl3, holmium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, 3ar,8ar---4,4,8,8-tetrakis 3,5-diethylphenyl tetrahydro-2,2-dimethyl-6-phenyl-1,3-dioxolo 4,5-e dioxaphosphepin
PubChem CID 24992
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ho+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) chloride
Smeltepunkt 718 °C
Navn note Vandfri
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3.7 g/mL
Merck Index 14,4727
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn trichlorholmium
Formel vægt 271.29
Procent renhed 99.9%