Få mere at vide
Holmium(III)chlorid, vandret, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Holmium(III)chlorid har mange anvendelser inden for atomindustrien, laserforskningsapplikationer. Det bruges også til kalibrering af optiske spektrofotometre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Holmium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 718 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 3.7 g/mL |
| Merck Index | 14,4727 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Vis mere |