Få mere at vide
Holmium(III)bromidhydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376648
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376648 10 g 10g
11366648 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013203.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 223911-98-6 | Br3Ho | 404.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 223911-98-6
Molekylær formel Br3Ho
Molekylvægt (g/mol) 404.64
MDL nummer MFCD00209652
InChI nøgle MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
Synonym holmium iii bromide hydrate, holmium bromide hydrate, holmium bromide hobr3 , hydrate 9ci
PubChem CID 57375929
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Ho+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) bromide hydrate
Smeltepunkt 914°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,4727
IUPAC navn holmium(3+)tribromid
Formel vægt 404.66 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic