Få mere at vide
Holmium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11372538
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372538 50 g 50g
11450470 2 g 2g
11362538 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014591.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 312619-49-1 | C6H9HoO6 | 342.06 g/mol
Holmium(III)acetathydrat bruges som laboratoriereagens, optiske glas, strukturelle keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312619-49-1
Molekylær formel C6H9HoO6
Molekylvægt (g/mol) 342.06
MDL nummer MFCD00150648
InChI nøgle HWQRVFRWLQGBFV-UHFFFAOYSA-K
Synonym holmium iii acetate hexahydrate, holmium iii acetate hydrate, reacton reo, holmium iii acetatehexahydrate, holmium acetate-water 1/3/6
IUPAC navn holmium(3+)triacetat
SMIL [Ho+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 342.07 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton