Få mere at vide
Holmium(III) 2,4-pentandionat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356648
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356648 2 g 2g
11342298 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013199.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14589-33-4 | C15H21HoO6 | 462.26 g/mol
Det bruges til byggesten af kemikalier og kemisk syntese, brugt som trihydrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14589-33-4
Molekylær formel C15H21HoO6
Molekylvægt (g/mol) 462.26
MDL nummer MFCD00050176
InChI nøgle UEKRGRZSLATUQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym holmium 2,4-pentanedionate, holmium iii 2,4-pentanedionate, reacton, holmium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy holmio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 24282829
IUPAC navn holmium; (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on
SMIL [Ho+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium(III) 2,4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 462.26
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic