Få mere at vide
Holmium folie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Holmium foil |
| Navn note | 1,0 mm (0,04 tommer) tyk |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Mylar under argon |
| Vægt | ≈5,5g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Procent renhed | 99.9% |