Få mere at vide
Holmiumfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, 99,9 % (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Holmium |
| Farve | Sølv til grå |
| Fysisk form | Foil |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Silver gray foil |