Få mere at vide
Holmiumfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11366139
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366139 50 x 50 mm Hver
11355427 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042687.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket i mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-60-0
Molekylær formel Ho
Molekylvægt (g/mol) 164.93
MDL nummer MFCD00011049
InChI nøgle KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC navn holmium
SMIL [Ho]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium foil
Farve Grå til sølv
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0,14g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%