Beskrivelse
- Polypropylen bolde
- Forhindre temperaturændringer og reducere fordampning
- Brug i stedet for traditionelt badelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kuglebetræk af polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Bade |
| Temperaturområde | 0 °C til 110 °C |
| Materiale | Hul polypropylen |
| Diameter (metrisk) Min. Åbning | 20 mm |