Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hul katodelampe, Calcium, 37 mm
Artikelnummer. 13033540
Skift visning
Produkttype:
Hul katodelampe
Artikelnummer. Produkttype
13033540 Hul katodelampe
1 options
Artikelnummer. 13033540 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1194963
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3496.98 DKK
    2983.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 513.62 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Opnå pålidelige atomabsorptionsresultater med højtydende lamper til dine spektrometre
Calcium (Ca) enkelt-element hul katode lamper er hurtige til at nå ligevægt ydeevne, tilbyder en langsigtet konstant lysintensitet og lav støj med god kalibrering. Inde i hver lampe er der en stor mængde inert gas for at øge lampens ’levetid til 5000 mA timer.
  • Udfør hurtigere opstartstider
  • Reducer dine driftsomkostninger med længere levetid for amperetimer
  • Kontinuerlig lysintensitet i længere perioder
  • Kompatibel med: Ukodet
Tekniske data
Materiale Kalcium
Model- 11949-63
Produkttype Hul katodelampe