Få mere at vide
IKA™ H 38 Holdestang
Artikelnummer. 10043852 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Længde (metrisk) stang:
184,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) stang Pakningsstørrelse
10043852 184,5 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10043852 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003547700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00 DKK
    291.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.95 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Brug denne holdestang med støttestang H 16 V og en temperaturføler eller ETS-D5/6 elektronisk kontakttermometer. IKA™ H 38 Holdestang fastgør en temperaturføler eller ETS-D5/6 med et navhoved H 44 til støttestangen H 16 V.
  • Til brug med IKA elektroniske termometre, støttestænger og temperaturfølere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) stang 184,5 mm
Produkttype Holdestang
Størrelse 10 mm diameter.
Til brug med (applikation) Fastgørelse af ETS-D5 med H 44 til støttestangen
Mængde 1 stk.