Learn More
DWK Life Sciences Holdeanordning til reaktionsbeholdere, af krom-nikkel stål
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Oversigt:
DN 100
DN 150
missing translation for 'unitSize'
Hver
Beschreibung
Reaktionsbeholdere kan betjenes og hærdes på forskellige måder. For at forhindre reaktionsapparatet i at bevæge sig under testen, bør reaktionsbeholderen ideelt set ophænges i et stativ ved hjælp af en holdeanordning. Køle- og opvarmningsmedier kan således tilføres fleksibelt nedefra til reaktionsbeholderen og fjernes igen.
- Til fast ophængning af låget og reaktionsbeholderen på en stativstang
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | DN 150 |
| Materiale | Krom-nikkel stål |
| Til brug med (applikation) | Holder til låg og reaktionsbeholdere; Montering |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur