Få mere at vide
DWK Life Sciences Holdeanordning til reaktionsbeholdere, af krom-nikkel stål
Artikelnummer. 10675401 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Oversigt:
DN 100
DN 150
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10675401 DN 150 Hver
10665401 DN 100 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10675401 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 290735701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7549.50 DKK
    6635.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 914.01 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Holdeindretningen er fastgjort til en stativforbindelse og tjener til at ophænge og holde reaktionsbeholdere inde i stinkskabet.
Reaktionsbeholdere kan betjenes og hærdes på forskellige måder. For at forhindre reaktionsapparatet i at bevæge sig under testen, bør reaktionsbeholderen ideelt set ophænges i et stativ ved hjælp af en holdeanordning. Køle- og opvarmningsmedier kan således tilføres fleksibelt nedefra til reaktionsbeholderen og fjernes igen.
  • Til fast ophængning af låget og reaktionsbeholderen på en stativstang
Tekniske data
Oversigt DN 150
Materiale Krom-nikkel stål
Til brug med (applikation) Holder til låg og reaktionsbeholdere; Montering
nr. pr. pakke 1/Pk.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres