Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Holderklemme til fiberoptiske lysledere eller LED-ringlys
Shop alle Schott produkter
Til brug med (udstyr):
Fleksible lysledere 8 mm eller 9 mm dia.
Fleksible lysledere op til 5 mm dia.
Fokuseringslinse til fleksible lysledere op til 5 mm dia.
Ringlygter (58 mm og 66 mm dia.) og fokuseringslinse til fleksibel lysleder (8 mm dia.)
VisiLED Brightfield Ringlights
VisiLED Darkfield Ringlight S40-10D
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Beskrivelse
- Holderklemme for at placere fiberoptiske fleksible lysledere eller ringlys præcist.
- 1 x M6 hul.
- Ledarm og base fås separat.
- Holdere til lysledere i forskellige størrelser og fokuseringslinser.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Holder klemme |
| Diameter (engelsk) | 0,3 til 0,4 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 8 til 9 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 40 x 18 x 11 mm |
| Til brug med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| Til brug med (udstyr) | Fleksible lysledere 8 mm eller 9 mm dia. |
| Inkluderer | 1 M6 hul |
| Nødvendigt tilbehør | Ledarm 158 345 og valgfri base 158 340 |