Få mere at vide
OHAUS™ Holder klemme
Artikelnummer. 15772459 Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Aluminium
Forniklet
Rustfrit stål
Stil:
Alle positioner
Drejelig
Hyldegreb
Jumbo
Normal
Ultra Clamp
værktøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15772459
Brand: OHAUS™ 30400045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Holderklemme giver sikker støtte til at holde glasvarer i hævede positioner.
  • Rustfrit stål er autoklaverbart og korrosionsbestandigt
  • Aluminium er let og alligevel stærkt
  • Støbejern med sort emalje finish er kemikaliebestandigt
  • Fås i forskellige former og størrelser, så de passer til dine laboratoriebehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stil Ultra Clamp
Konnektortyper Fast 90° Tilslutningsvinkel
Type Holder
Materiale Aluminium
Oversigt Klemme, Holder, Ultra Klemme, CLC-ULTRAA
Højde (metrisk) 102.000 mm
Højde (engelsk) 4,00 tommer.
Størrelse (metrisk) greb 6 til 24 mm
Bredde (engelsk) 4,00 tommer.
Bredde (metrisk) 102.00 mm