Få mere at vide
OHAUS™ Holder klemme
Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Aluminium
Forniklet
Rustfrit stål
Stil:
Alle positioner
Drejelig
Hyldegreb
Jumbo
Normal
Ultra Clamp
værktøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål er autoklaverbart og korrosionsbestandigt
- Aluminium er let og alligevel stærkt
- Støbejern med sort emalje finish er kemikaliebestandigt
- Fås i forskellige former og størrelser, så de passer til dine laboratoriebehov
Tekniske data
Tekniske data
| Stil | Drejelig |
| Konnektortyper | Variabel forbindelsesvinkel |
| Type | Holder |
| Materiale | Forniklet |
| Oversigt | Klemme, Holder, Drejelig, CLC-SWIVLZ |
| Størrelse (metrisk) greb | 0 til 19 mm |