Få mere at vide
OHAUS™ Holder klemme
Artikelnummer. 15732269 Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Aluminium
Forniklet
Rustfrit stål
Stil:
Alle positioner
Drejelig
Hyldegreb
Jumbo
Normal
Ultra Clamp
værktøj
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 15732269
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 30392219
Only null left
Add to basket
Add to basket
OHAUS™ Holderklemme giver sikker støtte til at holde glasvarer i hævede positioner.
  • Rustfrit stål er autoklaverbart og korrosionsbestandigt
  • Aluminium er let og alligevel stærkt
  • Støbejern med sort emalje finish er kemikaliebestandigt
  • Fås i forskellige former og størrelser, så de passer til dine laboratoriebehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stil Normal
Konnektortyper Fast 90° Tilslutningsvinkel
Type Holder
Materiale Rustfrit stål
Oversigt Klemme, Holder, Almindelig, CLC-REGLRS
Længde (engelsk) 1,90 tommer.
Længde (metrisk) 48.30 mm
Størrelse Fast
Størrelse (metrisk) greb 0 til 18 mm