Få mere at vide
OHAUS™ Holder klemme
Artikelnummer. 15722279 Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Aluminium
Forniklet
Rustfrit stål
Stil:
Alle positioner
Drejelig
Hyldegreb
Jumbo
Normal
Ultra Clamp
værktøj
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15722279
Brand: OHAUS™ 30392228
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Holderklemme giver sikker støtte til at holde glasvarer i hævede positioner.
  • Rustfrit stål er autoklaverbart og korrosionsbestandigt
  • Aluminium er let og alligevel stærkt
  • Støbejern med sort emalje finish er kemikaliebestandigt
  • Fås i forskellige former og størrelser, så de passer til dine laboratoriebehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stil Drejelig
Konnektortyper Variabel forbindelsesvinkel
Type Holder
Materiale Rustfrit stål
Oversigt Klemme, Holder, Drejelig, CLC-SWIVLS
Størrelse (metrisk) greb 0 til 19 mm