Få mere at vide
HOKU-81, MedChemExpress
Beskrivelse
HOKU-81 (4-Hydroxytulobuterol) is one of the metabolites of Tulobuterol (HY-B1810). HOKU-81 is a potent and selective β2-adrenoceptor stimulant. HOKU-81 has bronchodilating effect.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HOKU-81 |
| CAS | 58020-43-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H18ClNO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Hydroxytulobuterol |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (205.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=C(C(O)CNC(C)(C)C)C=CC(O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.73 |
| Vis mere |