Få mere at vide
Bochem™ HOFFMANN™ Pinch Cock Tube Clamps
Bredde (metrisk):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Pinch cock type
- Inkluderer klap
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Pinchcock rørklemme |
| Materiale | Fru-Ni |
| Størrelse (metrisk) greb | 0 til 40 mm |
| Bredde (metrisk) | 17 mm |