Få mere at vide
Bochem™ HOFFMANN™ Pinch Cock Tube Clamps
Artikelnummer. 11875091
Bredde (metrisk):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11875091
Brand: Bochem™ 12530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klem rørklemmer
  • Pinch cock type
  • Inkluderer klap
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Type Pinchcock rørklemme
Materiale Fru-Ni
Størrelse (metrisk) greb Til rør op til OD 40 mm
Bredde (metrisk) 12 mm