Få mere at vide
Jaytec Glass™ Hoffman Voltameter glasenhed
Produkttype:
Uddannet Hoffman Voltameter
Ugradueret Hoffman Voltameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet i borosilikatglas
- Tilgængelig Graduated eller Ugraduated
- H-mønster stil
- 50 ml kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | At demonstrere elektrolyse af vand til oxygen og brint |
| Mængde | 0 til 50 ml x 0,2 ml |
| Produkttype | Uddannet Hoffman Voltameter |