Få mere at vide
Jaytec Glass™ Hoffman Voltameter glasenhed
Artikelnummer. 12391429
Skift visning
Produkttype:
Uddannet Hoffman Voltameter
Ugradueret Hoffman Voltameter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12391429 Uddannet Hoffman Voltameter Hver
12381429 Ugradueret Hoffman Voltameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12391429 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. EKY710L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 DKK
    1145.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 244.29 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Hoffman Voltameter-glasenheden er til klasseværelsesdemonstration af elektrolyse for at bestemme vandets kemiske sammensætning.
  • Fremstillet i borosilikatglas
  • Tilgængelig Graduated eller Ugraduated
  • H-mønster stil
  • 50 ml kapacitet
Tekniske data
Til brug med (applikation) At demonstrere elektrolyse af vand til oxygen og brint
Mængde 0 til 50 ml x 0,2 ml
Produkttype Uddannet Hoffman Voltameter