missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hoefer™ Wonder kilepladeadskillelsesværktøj
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
15 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Plast, linealformet
- 15 cm lang med tilspidsede ender
- Indhak bruges til at bestemme afstandsstykkets tykkelse, fra 0,25 til 3,0 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Plate Separation Tool |
| Materiale | Plast |
| Længde (metrisk) | 15 cm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion