missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hoefer™ Wonder kilepladeadskillelsesværktøj

Artikelnummer. 10390445 Shop alle Cytiva produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
15 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10390445

Brand: Hoefer™ SE1514

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Graderede indhak langs den ene side kan bruges til at bestemme afstandsstykkets tykkelse

  • Plast, linealformet
  • 15 cm lang med tilspidsede ender
  • Indhak bruges til at bestemme afstandsstykkets tykkelse, fra 0,25 til 3,0 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Type Plate Separation Tool
Materiale Plast
Længde (metrisk) 15 cm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.