Få mere at vide
Hoefer™ Vakuumgel-tørretumbler
Artikelnummer. 12855876
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12855876 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12855876 Leverandør Hoefer Leverandørnr. GD2002
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Brugeren kan indstille uafhængige timere til varme og vakuum
Brugeren kan indstille uafhængige timere til varme og vakuum. Termostaten kan justeres fra 40 °C til 80 °C, ±2 °C – temperaturer, der fordamper vand, men ikke brænder gelerne
  • Tørrer acrylamid og agarosegeler op til 330 mm x 440 mm på så lidt som 30 minutter
  • Den tunge aluminiumsplade giver en jævn varmefordeling og en jævn vakuumfordeling under gelen
  • Et gennemsigtigt silikonedække gør det muligt for brugeren at se gelen under tørring
  • Den stille, oliefri membranpumpe opretholder det lave vakuum, der er nødvendigt for hurtig geltørring. Kræver hverken olie eller fældelås
Tørgel bliver hurtigt, jævnt og sikkert ved hjælp af en tør-varme vakuummetode.
Tekniske data
Type Vakuumgel-tørretumbler
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz