Få mere at vide
Hoefer™ TE70X og TE77X Semidry Blotting Systemer
Artikelnummer. 11905348
Type:
Semi Dry Transfer Unit
Inkluderer:
Indbygget strømforsyning, støbt bund med platinbelagt titaniumanode og højspændingsledninger, hængslet låg med katode af rustfrit stål, strømkabler, blotterpapir (14 x 16 cm) 25 ark, porøs cellofan (20 x 35,5 cm) 50 ark, to solide Mylar™
Indbygget strømforsyning, støbt bund med platinbelagt titaniumanode og højspændingsledninger, hængslet låg med katode af rustfrit stål, strømkabler, blotterpapir (21 x 26 cm) 25 ark, porøs cellofan (20 x 35,5 cm) 50 ark, to solide Mylar™
Støbt bund med platinbelagt titaniumanode og højspændingsledninger, hængslet låg med katode af rustfrit stål, strømkabler, blotterpapir (21 x 26 cm) 25 ark, porøs cellofan (20 x 35,5 cm) 50 ark, to massive Mylar™ masker (16,5 x
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11905348
Brand: Hoefer™ TE70XP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Støbt bund med iridiumoxidanode, topsamling med katode af rustfrit stål, strømkabler, 25 ark duppepapir, 50 ark cellofan (kun fabrikantnr. TE70X og TE70XP), to solide Mylar™ masker
Udfør ensartede overførsler af proteiner og nukleinsyrer fra polyacrylamid og agarosegeler på mindre end en time
  • Overfør op til to polyacrylamidgeler i en stak
  • Brug minimal buffer
  • Generer ikke den overdrevne varme, der kan forvrænge bånd eller denaturere protein
  • Brug holdbare iridiumoxid- og rustfrit stålelektroder til at sikre ensartede, kontamineringsfrie overførsler
  • Tilbyder automatisk overførselsstopfunktion for at forhindre overophedning, når bufferen er opbrugt
  • Fås med indbygget strømforsyning for at spare plads og forenkle overførslen
Certificeringer
CE-mærket, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Indhold og opbevaring Built-in power supply, Molded base with Platinum coated Titanium anode and high voltage Leads, hinged lid with Stainless Steel cathode, power cables, blotter Paper (14 x 16cm) 25 sheets, porous cellophane (20 x 35.5cm) 50 sheets, two solid Mylar™
Til brug med (udstyr) Elektroforese Blotting System
Type Semi Dry Transfer Unit
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Indbygget strømforsyning, støbt bund med platinbelagt titaniumanode og højspændingsledninger, hængslet låg med katode af rustfrit stål, strømkabler, blotterpapir (14 x 16 cm) 25 ark, porøs cellofan (20 x 35,5 cm) 50 ark, to solide Mylar™
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Dimensioner (L x B x H) 18,89 x 15 x 4 tommer. (48 x 38 x 10 cm)
Længde (engelsk) 18,89 tommer.
Længde (metrisk) 48 cm
Bredde (engelsk) 15 tommer
Bredde (metrisk) 38 cm
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 10 cm
Spænding 30 V
Watt 15 w
Strømstyrke 500 mA