Få mere at vide
Hoefer™ TE42 og TE62 Tank Blotting Units
Udfør højintensive proteinoverførsler på en time
9075.00 DKK - 11755.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Type Standard Transfer Tank
Fugtighedsområde Op til 80 %
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Type Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Type Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
11574444
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Hoefer™
TE62
Standard Transfer Tank Nedre kammer med indbygget varmeveksler, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, 2 elektrodepaneler, fire gelkassetter, otte 0,13 tommer tykke skumsvampe, fire 0,25 tommer tykke skumsvampe, 25 ark duppepapir, kassettekrog
11755.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Læg i indkøbskurv
12084647
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Hoefer™
TE42
Standard Transfer Tank Nederste kammer, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, 2 elektrodepaneler, 2 gelkassetter, fire 0,13 tommer tykke skumsvampe, to 0,25 tommer tykke skumsvampe, 25 ark duppepapir, kassettekrog
9075.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Over 1,5 m platintråd pr. elektrode giver ensartet feltstyrke til effektive overførsler
  • Hængslede, farvekodede kassetter muliggør enkel ilægning og nem orientering af gelsandwich
  • Buffervolumener på 4 til 5 L påkrævet, afhængigt af antallet af behandlede kassetter
  • Model TE62 har en indbygget varmeveksler i bunden af enheden
  • Model TE42 kan bruges med valgfri varmeveksler (fabrikant nr. TE47)
Certificeringer
CE-mærket, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Tekniske data
Tekniske data
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Op til 80 %
45°C
4000 til 5000 ml
28 cm
200 w
Standard Transfer Tank
113 °F
135,25 til 169,07 oz.
11,02 tommer.
100 V
2 A
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hoefer™ TE42 og TE62 Tank Blotting Units