Få mere at vide
Hoefer™ TE22 Mini Tank Blotting-enhed
Artikelnummer. 10380895
Skift visning
Type:
Mighty Small™ overførselstank
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10380895 Mighty Small™ overførselstank Hver
1 options
Artikelnummer. 10380895 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. TE22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9755.00 DKK
    9221.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 533.85 DKK
    5% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Add to basket
Add to basket
Includes
Bufferkammer, låg med ledninger, to elektrodepaneler, fire gelkassetter, otte 0,13 tommer tykke skumsvampe, fire 0,25 tommer tykke skumsvampe, 25 ark blottingpapir
Sikker, økonomisk enhed kræver minimal strøm og kun ca. 1 liter buffer
  • Indbygget aluminiumoxid-varmeveksler muliggør effektiv overførsel på mindre end en time
  • Platinelektroden sikrer et ensartet elektrisk felt for komplette og jævne overførsler
  • Hængslede, farvekodede kassetter muliggør enkel ilægning og nem orientering af gelsandwich
  • Alumina-dækket serpentinkanal i bunden giver fremragende temperaturkontrol med højst 5°C stigning under en normal kørsel
Certifications
CE-mærket, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Specifications
Certificeringer/compliance EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Enheden holder Op til 4, 9 x 10 cm Gel
Type Mighty Small™ overførselstank
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Nedre bufferkammer med aluminiumoxidvarmeveksler, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, to elektrodepaneler, fire gelkassetter, otte 0,13 tommer tykke skumsvampe, fire 0,25 tommer tykke skumsvampe, 25 ark blottingpapir, kassettekrog
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Volumen (engelsk) buffer ≈33,81 oz.
Volumen (metrisk) buffer ≈1.000 ml
Dimensioner (L x B x H) 6,49 x 5,51 x 9,44 tommer (16,5 x 14 x 24 cm)
Længde (engelsk) 6,49 tommer
Længde (metrisk) 16.5 cm
Bredde (engelsk) 5,51 tommer
Bredde (metrisk) 14 cm
Højde (engelsk) 9,44 tommer
Højde (metrisk) 24 cm
Spænding 100 V
Watt 200 w
Strømstyrke 500 mA