Få mere at vide
Hoefer™ TE Blotting Unit Reservedele og tilbehør: Svampe
Artikelnummer. p-4911084
Til brug med (udstyr):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 Overførselstank
TE 42, TE 62 transfertank
Materiale:
Dacron
Skum
Tykkelse (engelsk):
0,11 tommer.
0,12 tommer
0,23 tommer
0,25 tommer
Tykkelse (metrisk):
0,3 cm
0,6 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11514444
Brand: Hoefer™ TE45
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med TE42 Standard Transfer Tank
  • 3 or 6 mm Thick
  • 4 pcs
Tekniske data
Til brug med (udstyr) TE 42, TE 62 transfertank
Type Sponge
Materiale Dacron
Mængde 4
Tykkelse (engelsk) 0,25 tommer
Tykkelse (metrisk) 0,6 cm